Documenti fondamentali
AMBH2D6F9B08
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-(4-bromophenyl)ethyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-bromophenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-9(10-5-7-11(14)8-6-10)15-12(16)17-13(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)
InChI
KECPRZHCNCDSET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850363-42-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)