Documenti fondamentali
AMBH2D6F9A4E
Ambeed, Inc.
3-(Pyridin-4-yl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(4-pyridinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2/c13-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-14-7-5-11/h1-8H
InChI
OGSJPFDYGHOODD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4350-55-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4350-55-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)