Documenti fondamentali
AMBH2D6F9A3F
Ambeed, Inc.
4-Bromoisophthalonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromoisophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)3-7(8)5-11/h1-3H
InChI
WQMGDEDMARMXQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-89-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)