Documenti fondamentali
AMBH2D6F992B
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.57
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO2/c1-12-7(11)6-5(9)4(8)2-3-10-6/h2-3H,1H3
InChI
KEROPLWMUGCPSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1034921-05-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)