Documenti fondamentali
AMBH2D6F9927
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-5-10(9-13)6-8-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI
DXABICKZWDHPIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146667-84-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)