Documenti fondamentali
AMBH2D6F8F48
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(tert-butyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-bromo-2-tert-butylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
InChI
DSMRKVAAKZIVQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)