Documenti fondamentali
AMBH2D6F8EC0
Ambeed, Inc.
4-(Pyridin-3-yl)butan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(3-pyridinyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c11-7-2-1-4-9-5-3-6-10-8-9/h3,5-6,8,11H,1-2,4,7H2
InChI
GPJCBIYBTLQPQG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60753-14-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/60753-14-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)