Documenti fondamentali
AMBH2D6F8C41
Ambeed, Inc.
5-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-chloro-3-fluoro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
InChI
AKLNMOLGRGQMFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/514797-96-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)