Documenti fondamentali
AMBH2D6F8C2A
Ambeed, Inc.
Tos-PEG3
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.36
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C13H20O6S/c1-12-2-4-13(5-3-12)20(15,16)19-11-10-18-9-8-17-7-6-14/h2-5,14H,6-11H2,1H3
InChI
RSUCRUOTLCQWFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Viscous liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77544-68-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)