Documenti fondamentali
AMBH2D6F8887
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
InChI
HKLQWLOMEUJSOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81971-38-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)