Documenti fondamentali
AMBH2D6F85DC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1H-indazol-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 1H-indazol-3-ylacetate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-14-10(13)6-9-7-4-2-3-5-8(7)11-12-9/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI
GJIMTGCSEXYRCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131666-74-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131666-74-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)