AMBH2D6F8467
Ambeed, Inc.
(6-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(6-chloro-2-pyrazinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-5-3-8-2-4(1-7)9-5;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI
MHHGCIVOVGEUCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357945-24-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)