Documenti fondamentali
AMBH2D6F80D6
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloropyridin-2-yl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.67
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(4-chloro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-8-1-2-12-9(7-8)13-5-3-11-4-6-13/h1-2,7,11H,3-6H2
InChI
VADWBUKUVBYPDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885277-30-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)