AMBH2D6F8041
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-3-1-4(5(7)9)8-2-3/h1-2,8H,(H2,7,9)
InChI
ZDOSNCDGCSOFIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)