AMBH2D6F7FE5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-formylthiophene
About This Item
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
InChI
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)