AMBH2D6F7FE3
Ambeed, Inc.
6-Chlorophenanthridine
About This Item
Iupac Name
6-chlorophenanthridine
Inchi Code
1S/C13H8ClN/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H
InChI
XHZTZKAXCPJABO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15679-03-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)