Documenti fondamentali
AMBH2D6F7310
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-aminoisoindoline-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.3
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-9-5-4-6-11(14)10(9)8-15/h4-6H,7-8,14H2,1-3H3
InChI
PXJOFDSGLKGPGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871013-98-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)