Documenti fondamentali
AMBH2D6F72FC
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI
MVDINIAYLXTBKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474709-71-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/474709-71-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)