Documenti fondamentali
AMBH2D6F72BF
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-1H-indole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 6-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)8-5-12-9-4-6(11)2-3-7(8)9/h2-5,12H,1H3
InChI
SKZJYJMYLUQJPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868656-97-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/868656-97-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)