AMBH2D6F72BE
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
7-fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-7-3-1-2-5-6(9(12)13)4-11-8(5)7/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI
BGNHSQYGVIUBBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)