Documenti fondamentali
AMBH2D6F711B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI
NLLRAEQVOZOSBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/651027-00-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/651027-00-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)