AMBH2D6F7097
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-1H-indazol-4-amine
About This Item
Iupac Name
6-fluoro-1H-indazol-4-amine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c8-4-1-6(9)5-3-10-11-7(5)2-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI
RACABEBHSYBESA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)