Documenti fondamentali
AMBH2D6F7047
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-6-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-5-12-6-10(11)9(8)4-7/h2-6H,1H3
InChI
UQKURXKBUHYNAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1204298-52-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)