Documenti fondamentali
AMBH2D6F6FC3
Ambeed, Inc.
4-(Azetidin-3-yl)morpholine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(3-azetidinyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-3-10-4-2-9(1)7-5-8-6-7;/h7-8H,1-6H2;1H
InChI
AEGZLYNAJWQQTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/223381-71-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)