Documenti fondamentali
AMBH2D6F6F50
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-2-3-9(10)7(6-8)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI
VSSZEBGUCILFSV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27387-23-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)