Documenti fondamentali
AMBH2D6F6F47
Ambeed, Inc.
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)12)11(13)14/h1-3,12H
InChI
FMPKXGYPBUWNNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1548-62-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)