Documenti fondamentali
AMBH2D6F6E56
Ambeed, Inc.
4-((Trimethylsilyl)ethynyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenol
Inchi Code
1S/C11H14OSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7,12H,1-3H3
InChI
GCOHQMFWLBOIHL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88075-18-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)