Documenti fondamentali
AMBH2D6F6D27
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)4-9-1-3(2-10)11-4/h1,10H,2H2
InChI
CJKBHQFTYWBAQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131748-97-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131748-97-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)