Documenti fondamentali
AMBH2D6F6D17
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4FNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
InChI
MWLKQSIMPLORKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91407-41-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)