Documenti fondamentali
AMBH2D6F6C14
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-2-13-7-5-3-4-6(12-7)8(9,10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI
IACREWBZLSNFOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245563-18-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)