AMBH2D6F6BC7
Ambeed, Inc.
2-(Ethoxycarbonyl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c1-2-12-7(11)5-8-4(3-13-5)6(9)10/h3H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI
CDZCZDWBECKRKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)