Documenti fondamentali
AMBH2D6F6B92
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-fluoro-4-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI
FEMLPDPJKINFGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)