AMBH2D6F6B5A
Ambeed, Inc.
5-Fluoropicolinohydrazide
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H6FN3O/c7-4-1-2-5(9-3-4)6(11)10-8/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI
ONIQAPTYIHXUFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)