Documenti fondamentali
AMBH2D6F6B00
Ambeed, Inc.
6-Aminoazepan-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-aminoazepan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-2-1-3-6(9)8-4-5;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H
InChI
QUXLWSYWZOMWDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1292369-18-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)