Documenti fondamentali
AMBH2D6F6AE5
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
Scegli un formato
250 MG
91,86 €
SKU del venditore: A191018-250MG
91,86 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
91,86 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.05
Numero MDL:
SKU del venditore: A191018-250MG
91,86 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dichloro-2-ethyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-2-3-10-5(7)4(9)6(8)11-3/h2,9H2,1H3
InChI
IQHHPQSMYVIVOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6237-96-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)