AMBH2D6F6A5E
Ambeed, Inc.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2-chloro-4-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6;/h1-3H,4,8H2;1H
InChI
BWSUKLOBJGMGCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)