Documenti fondamentali
AMBH2D6F57F2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3
InChI
FUYBPBOHNIHCHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138007-24-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)