Documenti fondamentali
AMBH2D6F5673
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
17,15 €
SKU del venditore: A280186-250MG
17,15 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
17,15 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.17
Numero MDL:
SKU del venditore: A280186-250MG
17,15 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H5N3O2S/c1-9-4(8)2-3(5)7-10-6-2/h1H3,(H2,5,7)
InChI
DOLNBTMCAGQKDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63875-18-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)