Documenti fondamentali
AMBH2D6F5058
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-5-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-7(5-9)4-8(10)3-6/h2-4,10H,1H3
InChI
OATUMQZBLZQKBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95658-81-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)