Documenti fondamentali
AMBH2D6F502F
Ambeed, Inc.
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-tert-butylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(2,3)8-6-7(9(12)13)4-5-11-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
InChI
ZVXZKPSVWZIJNW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91940-84-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)