Documenti fondamentali
AMBH2D6F5025
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromobenzo[d]oxazole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 6-bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c1-13-9(12)8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)14-8/h2-4H,1H3
InChI
SLACEVLLDFPFJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954239-67-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)