Documenti fondamentali
AMBH2D6F5021
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1;;/h1-3,8H,4-5H2;2*1H
InChI
FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147740-02-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)