AMBH2D6F4EAA
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-bromo-5-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H,9H2
InChI
MGQHWQPZDBGSTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)