Documenti fondamentali
AMBH2D6F4A2A
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.92
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI
DHMPDNLGFIBQCK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/619-03-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)