Documenti fondamentali
AMBH2D6F42E8
Ambeed, Inc.
3-Iodo-4-nitrophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-iodo-4-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
InChI
FIWCMSJAIDKMNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50590-07-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)