AMBH2D6F4221
Ambeed, Inc.
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-(3-hydroxypropyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c11-8-10-5-3-9(4-6-10)2-1-7-12/h3-6,12H,1-2,7H2
InChI
DLSYBKFKTWXZMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)