Documenti fondamentali
AMBH2D6F40E2
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-6(12)5(3-4)7(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI
YQDOJQUHDQGQPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79427-88-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)