Documenti fondamentali
AMBH2D6F4077
Ambeed, Inc.
5-Chloropyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-chloro-2-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3ClN2O2/c6-3-1-7-4(5(9)10)8-2-3/h1-2H,(H,9,10)
InChI
QAHZTYHFUHDFAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38275-61-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)