Documenti fondamentali
AMBH2D6F400A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-methylnicotinaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-4-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5-6(4-10)2-9-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI
VMKUWJPBSLTFMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/351457-86-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/351457-86-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)