Documenti fondamentali
AMBH2D6F3FFD
Ambeed, Inc.
7-Bromooxindole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6BrNO/c9-6-3-1-2-5-4-7(11)10-8(5)6/h1-4,10-11H
InChI
NUJYUWFUIYDRKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/320734-35-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)